Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
DTT, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol
A15797.06
A15797.03
A15797.14
A15797.06EA
133
EUR
A15797.06
A15797.03
A15797.14
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) ≥98%
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Purity: 98%
CAS No.: 3483-12-3
Molecular Formula: C4H10O2S2
Formula Weight: 154.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₄H₁₀O₂S₂ Molecular Weight: 154,25 g/mol Siedepunkt: 125…130 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 40…43 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004877 CAS-Nummer: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 Merck Index: 14,3376 |