Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz), weiß, fest
Lieferant: Biotium
|
Achtung
|
Synonyme:
DTT
, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol
91050.EA
62.6
EUR
91050.
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz), weiß, fest
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Formel:
C₄H₁₀O₂S₂ Molecular Weight: 154,25 g/mol Siedepunkt: ∼125 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 42…44 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004877 CAS-Nummer: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 |