Methansulfonsäure 99%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
MSA
ACRO125610050EA
34.6
EUR
ACRO125610050
ACRO125610010
ACRO125610051
ACRO125612500
Methansulfonsäure 99%, reinst
Methansulfonsäure
Formel:
CH₃SO₃H Molecular Weight: 96,11 g/mol Siedepunkt: 167 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 19 °C Dichte: 1,481 g/cm³ Flammpunkt: 189 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007518 CAS-Nummer: 75-75-2 EINECS: 200-898-6 UN: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 13,05981 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4285 to 1.4315 (20°C, 589 nm) |
Color scale | ≤150 APHA |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |