Methansulfonsäure

Lieferant: Uptima
Gefahr

Synonyme: MSA

UPTIL7741AEA 0 EUR
UPTIL7741A
Methansulfonsäure
Methansulfonsäure
Formel: CH₃SO₃H
Molecular Weight: 96,11 g/mol
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 20 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 189 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007518
CAS-Nummer: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 2586
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05981
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/46/2299446.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR