1-Butansulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Natriumbutylsulfonat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALB2013-25GEA
280
EUR
SIALB2013-25G
1-Butansulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
1-Butansulfonsäure Natriumsalz
Formel:
C₄H₉NaO₃S Molecular Weight: 160,17 g/mol Schmelzpunkt: > 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007540 CAS-Nummer: 2386-54-1 EINECS: 219-201-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...