1-Heptansulfonsäure Natriumsalz
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Natriumheptylsulfonat
008041-25G
008041-100G
FLUO008041-25GEA
114
EUR
FLUO008041-25G
FLUO008041-100G
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz
Formel:
H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na Molecular Weight: 202,25 g/mol Schmelzpunkt: 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007543 CAS-Nummer: 22767-50-6 EINECS: 245-210-5 |