n-Eicosan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL219274-100GEA
87.2
EUR
SIAL219274-100G
SIAL219274-5G
n-Eicosan, Sigma-Aldrich®
n-Eicosan
Formel:
H₃C(CH₂)₁₈CH₃ Molecular Weight: 282,55 g/mol Siedepunkt: 342,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 34…37 °C Dichte: 0,932 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009344 CAS-Nummer: 112-95-8 EINECS: 204-018-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...