n-Tetracosan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIALT8752-25GEA 64.4 EUR
SIALT8752-25G
n-Tetracosan, Sigma-Aldrich®
n-Tetracosane
Formel: H₃C(CH₂)₂₂CH₃
Molecular Weight: 338,66 g/mol
Siedepunkt: 391,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 49…51 °C
Dichte: 0,7787 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009352
CAS-Nummer: 646-31-1
EINECS: 211-474-5