4-Methyl-2-pentanon ≥99,5%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
293261-1LEA 107.35 EUR
293261-1L
4-Methyl-2-pentanon ≥99,5%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
4-Methyl-2-pentanon
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formel: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 115-117 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: -83 °C
Dichte: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 14 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008938
CAS-Nummer: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05227
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/40/739340.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.50 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 380 nm Max. 0.02
Absorbance at 360 nm Max. 0.15
Absorbance at 340 nm Max. 0.50
Absorbance at 335 nm Max. 1.0
Explosion Limit 1.2-8 %, 93 °F
Vapor Density 3.5 (vs air)