L(-)-Glutathion (reduzierte Form) 98% zur Analyse, reduziert
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: L(-)-Glutathion, reduziertγ-L-Glutamyl-L-cysteinylglycinGSH
ACRO120005000EA 2742 EUR
ACRO120005000 ACRO120000050 ACRO120000250 ACRO120001000 ACRO120000010
L(-)-Glutathion (reduzierte Form) 98% zur Analyse, reduziert
L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
Formel: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Molecular Weight: 307,33 g/mol
Schmelzpunkt: 182…192 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00065939
CAS-Nummer: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 192 °C (Dec)
Titration Iodimetric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 % (800 °C)
Specific optical rotation -15.5° to -17.5° (20 °C, 589 nm) (c=4, H2O)
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm