L(-)-Glutathion (reduzierte Form), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme:
L(-)-Glutathion, reduziert
, γ-L-Glutamyl-L-cysteinylglycin
, GSH
3541-25EA
196
EUR
3541-25
3541-1
3541-100
3541-5
L(-)-Glutathion (reduzierte Form), Millipore®
L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
Formel:
C₁₀H₁₇N₃O₆S Molecular Weight: 307,33 g/mol Schmelzpunkt: 185…195 °C Dichte: 1,475 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00065939 CAS-Nummer: 70-18-8 EINECS: 200-725-4 Merck Index: 13,04488 |