L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: L(-)-Glutathion, reduziertγ-L-Glutamyl-L-cysteinylglycinGSH
CAYM703316-1EA 80 EUR
CAYM703316-1
L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
Formel: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Molecular Weight: 307,33 g/mol
Schmelzpunkt: 185…195 °C
Dichte: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00065939
CAS-Nummer: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488