L(-)-Glutathion (reduzierte Form), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: L(-)-Glutathion, reduziertγ-L-Glutamyl-L-cysteinylglycinGSH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALG6529-1GEA 105 EUR
SIALG6529-1G SIALG6529-25G SIALG6529-5G
L(-)-Glutathion (reduzierte Form), Sigma-Aldrich®
L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
Formel: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Molecular Weight: 307,33 g/mol
Schmelzpunkt: 185…195 °C
Dichte: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00065939
CAS-Nummer: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488