tert-Butylmethylether zur Synthese, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methoxy-2-methylpropan
, MTBE
8.18109.1000EA
37.4
EUR
8.18109.9140
8.18109.1000
8.18109.9190
8.18109.9025
tert-Butylmethylether zur Synthese, Supelco®
tert-Butylmethylether
Formel:
(CH₃)₃COCH₃ Molecular Weight: 88,15 g/mol Siedepunkt: 55,2 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –108,6 °C Dichte: 0,7405 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –28 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008812 CAS-Nummer: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 UN: 2398 ADR: 3,II Merck Index: 13,06059 |