Isoamylalkohol ≥99%, Ultrareine Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 3-Methyl-1-butanolGärungsamylalkoholIsopentylalkoholiso-Pentanol
0944-1LEA 172 EUR
0944-1L
Isoamylalkohol ≥99%, Ultrareine Qualität
Isoamylalkohol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Molecular Weight: 88,15 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –117 °C
Dichte: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002934
CAS-Nummer: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05214
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/69/2301569.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Color (APHA) < 20
Moisture (KF) ≤ 1%
Purity ≥ 99%