Isoamylalkohol, getrocknet (max. 0,05% H₂O) ≥98%, GPR RECTAPUR® zur Synthese
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: 3-Methyl-1-butanolGärungsamylalkoholIsopentylalkoholiso-Pentanol
20796.298EA 75.8 EUR
20796.298
Isoamylalkohol, getrocknet (max. 0,05% H₂O) ≥98%, GPR RECTAPUR® zur Synthese
Isoamylalkohol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Molecular Weight: 88,15 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –117 °C
Dichte: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002934
CAS-Nummer: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05214
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/69/2301569.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated as mixture of isomers) Min. 98 %
Density (20/4) 0.808 - 0.812
Water Max. 0.05 %