Isoamylalkohol, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Methyl-1-butanol
20797.292EA
52.5
EUR
20797.292
20797.326
Isoamylalkohol, TECHNICAL
Isoamylalkohol
Formel:
(CH₃)₂CHCH₂CH₂OH Molecular Weight: 88,15 g/mol Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –117 °C Dichte: 0,812 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 42 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002934 CAS-Nummer: 123-51-3 EINECS: 204-633-5 UN: 1105 ADR: 3,III Merck Index: 13,05214 |
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität | Entspricht |