(3-Methoxyphenyl)essigsäure
Lieferant: Molekula
Gefahr
MOLE21703278-25GEA 0 EUR
MOLE21703278-25G
(3-Methoxyphenyl)essigsäure
(3-Methoxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 305,95 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 71…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004334
CAS-Nummer: 1798-09-0
EINECS: 217-282-8