(4-Hydroxyphenyl)essigsäure
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
MOLEM22647659EA
0
EUR
MOLEM22647659
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₄(OH))CH₂COOH Molecular Weight: 152,15 g/mol Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 147…150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004347 CAS-Nummer: 156-38-7 EINECS: 205-851-3 |