HEPES Natriumsalz
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure Natriumsalz
PROONIST-2182EA 948 EUR
PROONIST-2182
HEPES Natriumsalz
HEPES Natriumsalz
Formel: C₈H₁₇N₂NaO₄S
Molecular Weight: 260,29 g/mol
Schmelzpunkt: ? 105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036463
CAS-Nummer: 75277-39-3
EINECS: 278-169-7
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/70/18366170.jpg