Acrylamid, 2x kristallisiert
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Gefahr
Synonyme: Acrylsäureamid2-PropenamidPropensäureamidPropenamid
BMOL50073-1EA 0 EUR
BMOL50073-1
Acrylamid, 2x kristallisiert
Acrylamid
Formel: C₃H₅NO
Molecular Weight: 71,08 g/mol
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 84,5 °C
Dichte: 1,122 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008032
CAS-Nummer: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1,III
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/21/2301321.jpg