Acrylamid
Lieferant: POLYSCIENCES EUROPE
|
Gefahr
|
Synonyme:
Acrylsäureamid
, 2-Propenamid
, Propensäureamid
, Propenamid
POLS00019-100EA
125
EUR
POLS00019-100
POLS00019-500
Acrylamid
Acrylamid
Formel:
C₃H₅NO Molecular Weight: 71,08 g/mol Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 84,5 °C Dichte: 1,122 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 138 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008032 CAS-Nummer: 79-06-1 EINECS: 201-173-7 UN: 2074 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...