Bisacrylamid
Lieferant: PanReac AppliChem
Achtung
Synonyme: N,N'-MethylendiacrylamidBIS
A3636.0100EA 125 EUR
A3636.0100
Bisacrylamid
Bisacrylamid
Formel: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Molecular Weight: 154,17 g/mol
Siedepunkt: 125 °C (3,33 hPa)
Schmelzpunkt: 185 °C
Dichte: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008625
CAS-Nummer: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/49/2297049.jpg