Bisacrylamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N,N'-MethylendiacrylamidBIS
1.01546.0100EA 167 EUR
1.01546.0100
Bisacrylamid, Sigma-Aldrich®
Bisacrylamid
Formel: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Molecular Weight: 154,17 g/mol
Siedepunkt: 125 °C (3,33 hPa)
Schmelzpunkt: 185 °C
Dichte: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008625
CAS-Nummer: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/49/2297049.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric following saponification) (%) min. 99,0
DNases not detectable
Free acid (acrylic acid) (%) max. 0,02
Identity (IR-Spectrum) passes test
Proteases not detectable
RNases not detectable
Water (%) max. 0,5