Bisacrylamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N,N'-MethylendiacrylamidBIS
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.05968.0250EA 62.9 EUR
8.05968.5000 8.05968.9999 8.05968.0250 8.05968.9010
Bisacrylamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Bisacrylamid
Formel: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Molecular Weight: 154,17 g/mol
Siedepunkt: 125 °C (3,33 hPa)
Schmelzpunkt: 185 °C
Dichte: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008625
CAS-Nummer: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/49/2297049.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 185 °C (decomposition)
Molar Mass 154.17 g/mol
Bulk Density 200 kg/m3
Density 1.235 g/cm3 (30 °C)
pH =5.0 (25 g/l, H2O, 20 °C)