Dimethylmaleat 96%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Maleinsäuredimethylester

ACRO218462500EA 47.6 EUR
ACRO218462500 ACRO218460051 ACRO218460010
Dimethylmaleat 96%
Dimethylmaleat
Formel: C₆H₈O₄
Molecular Weight: 144,13 g/mol
Siedepunkt: 204…205 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –17,5 °C
Dichte: 1,15 g/cm³
Flammpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008459
CAS-Nummer: 624-48-6
EINECS: 210-848-5
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥95 %
Color scale ≤20 APHA

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR