Dimethylmaleat

Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung

Synonyme: Maleinsäuredimethylester

EHERC14727500EA 42 EUR
EHERC14727500
Dimethylmaleat
Dimethylmaleat
Formel: C₆H₈O₄
Molecular Weight: 144,13 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –17,5 °C
Dichte: 1,153 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008459
CAS-Nummer: 624-48-6
EINECS: 210-848-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR