Ölsäure tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
cis-9-Octadecensäure
A16663.AUEA
43.9
EUR
A16663.AU
A16663.0J
Ölsäure tech. 90%, technische Qualität
Ölsäure
Formel:
C₁₈H₃₄O₂ Molecular Weight: 282,47 g/mol Siedepunkt: 286 °C (100 mmHg) Schmelzpunkt: 13…14 °C Dichte: 0,887 Flammpunkt: 180 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00064242 CAS-Nummer: 112-80-1 EINECS: 204-007-1 Merck Index: 14,6828 |