Ölsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
cis-9-Octadecensäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
05508-5ML-FEA
114
EUR
05508-5ML-F
Ölsäure, Supelco®
Ölsäure
Formel:
C₁₈H₃₄O₂ Molecular Weight: 282,47 g/mol Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 16,7 °C Dichte: 0,8946 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 180 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00064242 CAS-Nummer: 112-80-1 EINECS: 204-007-1 Merck Index: 12,06965 |