2-Methyl-2-buten, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: IsoamylenIsopentenTrimethylethylen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL379263-800MLEA 0 EUR
SIAL379263-800ML
2-Methyl-2-buten, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-2-buten
Formel: C₅H₁₀
Molecular Weight: 70,13 g/mol
Siedepunkt: 39 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –124 °C
Dichte: 0,6623 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –45 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009276
CAS-Nummer: 513-35-9
EINECS: 208-156-3
UN: 2460
ADR: 3,II
Merck Index: 12,00649