5-Cyan-1-pentin
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
Synonyme: 5-Hexinsäurenitril5-Hexinnitril
FLUO009109-5GEA 213 EUR
FLUO009109-5G
5-Cyan-1-pentin
5-Cyan-1-pentin
Formel: C₆H₇N
Molecular Weight: 93,13 g/mol
Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,891 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001978
CAS-Nummer: 14918-21-9
UN: 1992
ADR: 3,III