10-Undecen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Undecin-11-ol
SIAL94195-1MLEA 48.5 EUR
SIAL94195-1ML
10-Undecen-1-ol, Sigma-Aldrich®
10-Undecin-1-ol
Formel: C₁₁H₂₀O
Molecular Weight: 168,28 g/mol
MDL: MFCD00041675
CAS-Nummer: 2774-84-7