Piperidin, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: HexahydropyridinHexazanPentamethylenimin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.09724.0500EA 248 EUR
1.09724.0500
Piperidin, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Piperidin
Formel: C₅H₁₁N
Molecular Weight: 85,15 g/mol
Siedepunkt: 107,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 16 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005979
CAS-Nummer: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
UN: 2401
ADR: 8 (3),
Merck Index: 12,07621
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) miscible in all proportions
Melting Point -10 °C
Molar Mass 85.15 g/mol
Boiling Point 106 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 34 hPa (20 °C)
Flash Point 16 °C
Explosion Limit 1.5 - 10.3 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C