Piperidin
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: HexahydropyridinHexazanPentamethylenimin
MOLEM56236961EA 0 EUR
MOLEM56236961
Piperidin
Piperidin
Formel: C₅H₁₁N
Molecular Weight: 85,15 g/mol
Siedepunkt: 107,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 16 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005979
CAS-Nummer: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
UN: 2401
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07621