Piperidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: HexahydropyridinHexazanPentamethylenimin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL104094-100MLEA 29 EUR
SIAL104094-100ML SIAL104094-2.5L SIAL104094-500ML SIAL104094-5ML SIAL104094-1L
Piperidin, Sigma-Aldrich®
Piperidin
Formel: C₅H₁₁N
Molecular Weight: 85,15 g/mol
Siedepunkt: 107,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 16 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005979
CAS-Nummer: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
UN: 2401
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07621