N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
9345.4000GLEA 670.68 EUR
9345.4000GL
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formel: C₅H₉NO
Molecular Weight: 99,13 g/mol
Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003193
CAS-Nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/54/2298854.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 99.5 %
Color (APHA) max. 20
Free Amines (as CH3NH2) max. 0.01 %
Water (H2O) max. 200 ppm