Cycloheximid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Naramycin A, CHX, 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]piperidin-2,6-dion, Actidion
357420010 357420050 357420250
ACRO357420010EA 87.7 EUR
ACRO357420010 ACRO357420050 ACRO357420250
Cycloheximid 95%
Cycloheximid
Formel: C₁₅H₂₃NO₄
Molecular Weight: 281,35 g/mol
Schmelzpunkt: 107…114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082346
CAS-Nummer: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
UN: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3abdf7ad3f7b3ea9e67fba3b6f3970c6627794be&vid=6f07d0130a35bc66b22ecee29fc6c31b20823099&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 118 °C
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -25° to -32° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)