Cycloheximid ≥90,0%
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]piperidin-2,6-dionCHXActidionNaramycin A
441894CEA 660 EUR
441894C 441892A
Cycloheximid ≥90,0%
Cycloheximid
Hemmt DNA- und Proteinsynthese
Formel: C₁₅H₂₃NO₄
Molecular Weight: 281,35 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082346
CAS-Nummer: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
UN: 2811
ADR: 6.1,I
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/03/2298903.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 90,0 %
Schmelzpunkt 107 - 120 °C