4-Ethylmorpholin ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

A11905.AKEA 29.2 EUR
A11905.AK A11905.AE A11905.AU A11905.AP
4-Ethylmorpholin ≥98%
4-Ethylmorpholin
Formel: C₆H₁₃NO
Molecular Weight: 115,18 g/mol
Siedepunkt: 138…139 °C
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 0,908
Flammpunkt: 27 °C (80 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006177
CAS-Nummer: 100-74-3
EINECS: 202-885-0
UN: 2734
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR