4-Ethylmorpholin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL04499-100MLEA
183
EUR
SIAL04499-100ML
SIAL04499-25ML
4-Ethylmorpholin, Sigma-Aldrich®
4-Ethylmorpholin
Formel:
C₆H₁₃NO Molecular Weight: 115,18 g/mol Siedepunkt: 138 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –63 °C Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 31 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006177 CAS-Nummer: 100-74-3 EINECS: 202-885-0 UN: 2734 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...