4-Ethylmorpholin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

SIAL04500-1LEA 84.8 EUR
SIAL04500-1L SIAL04500-250ML
4-Ethylmorpholin, Sigma-Aldrich®
4-Ethylmorpholin
Formel: C₆H₁₃NO
Molecular Weight: 115,18 g/mol
Siedepunkt: 138 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 31 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006177
CAS-Nummer: 100-74-3
EINECS: 202-885-0
UN: 2734
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR