4-Methylmorpholin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: NMM
M-Clarity™ quality level = MQ200
M56557-100ML M56557-500ML
SIALM56557-100MLEA 30.9 EUR
SIALM56557-100ML SIALM56557-500ML
4-Methylmorpholin, Sigma-Aldrich®
4-Methylmorpholin
Formel: C₅H₁₁NO
Molecular Weight: 101,15 g/mol
Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –66 °C
Dichte: 0,922 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006175
CAS-Nummer: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3,II