5-Iodisatin
Lieferant: MENAI (PART OF CHEMPUR)
Synonyme:
5-Jodindolin-2,3-dion
, 5-Jod-1H-indol-2,3-dion
, 5-Iodindolin-2,3-dion
, 5-Iod-1H-indol-2,3-dion
, 5-Jod-2,3-indolindion
, 5-Jod-2,3-dioxoindolin
, 5-Iod-2,3-dioxoindolin
, 5-Iod-2,3-indolindion
MENAE2692.5EA
0
EUR
MENAE2692.5
MENAE2692.25
5-Iodisatin
5-Iodisatin
Formel:
C₈H₄INO₂ Molecular Weight: 273,03 g/mol |
MDL:
MFCD00016899 CAS-Nummer: 20780-76-1 EINECS: 244-035-1 |