Phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Dihydroxy(phenyl)boran, Phenylmetaborsäure, Benzolboronsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
78181-10G 78181-1G 78181-50G
SIAL78181-10GEA 54.8 EUR
SIAL78181-10G SIAL78181-1G SIAL78181-50G
Phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Phenylboronsäure
Formel: C₆H₇BO₂
Molecular Weight: 121,93 g/mol
Schmelzpunkt: 217…220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002103
CAS-Nummer: 98-80-6
EINECS: 202-701-9
Merck Index: 13,01068