Phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Dihydroxy(phenyl)boran, Phenylmetaborsäure, Benzolboronsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P20009-10G
P20009-250G
P20009-50G
SIALP20009-10GEA
50.6
EUR
SIALP20009-10G
SIALP20009-250G
SIALP20009-50G
Phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Phenylboronsäure
Formel:
C₆H₇BO₂ Molecular Weight: 121,93 g/mol Schmelzpunkt: 217…220 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002103 CAS-Nummer: 98-80-6 EINECS: 202-701-9 Merck Index: 13,01068 |