4-Nitrobenzaldehyd

Lieferant: Uptima

UPTIBL9650EA 0 EUR
UPTIBL9650
4-Nitrobenzaldehyd
4-Nitrobenzaldehyd
Formel: C₇H₅NO₃
Molecular Weight: 151,12 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 106 °C
Dichte: 1,546 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007346
CAS-Nummer: 555-16-8
EINECS: 209-084-5
Merck Index: 12,06684

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR