Chlorbenzol 99%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: PhenylchloridPhenylchlorideMonochlorbenzolBenzolchlorid
101389-2.5LEA 76.01 EUR
101389-2.5L
Chlorbenzol 99%, Reagenzqualität
Chlorbenzol
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: C₆H₅Cl
Molecular Weight: 112,56 g/mol
Siedepunkt: 130-132 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: -45 °C
Dichte: 1,107…1.109 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000530
CAS-Nummer: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3,III
REACH: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/56/750856.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay (GC) min. 98.5 %