2,4-Dichlorbenzoylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4-Dichlorobenzene-1-carbonyl chloride
SB01809.1
SB01809.10
SB01809.50
MAYBSB01809.1EA
0
EUR
MAYBSB01809.1
MAYBSB01809.10
MAYBSB01809.50
2,4-Dichlorbenzoylchlorid
2,4-Dichlorbenzoylchlorid
Formel:
C₇H₃Cl₃O Molecular Weight: 209,46 g/mol Siedepunkt: 252 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 18 °C Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 137 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000661 CAS-Nummer: 89-75-8 EINECS: 201-936-4 UN: 3265 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...