Methyl-4-chlorbenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
Synonyme: 4-Chlorbenzoesäuremethylester
FLUO018826-25GEA 29.4 EUR
FLUO018826-25G
Methyl-4-chlorbenzoat
Methyl-4-chlorbenzoat
Formel: C₈H₇ClO₂
Molecular Weight: 170,6 g/mol
Siedepunkt: 103…106 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 43 °C
Dichte: 1,382 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000621
CAS-Nummer: 1126-46-1
EINECS: 214-420-9
Merck Index: 13,02144