2-Chlorphenylisothiocyanat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO292240050EA 51.8 EUR
ACRO292240050 ACRO292240250
2-Chlorphenylisothiocyanat 99%
2-Chlorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₄ClNS
Molecular Weight: 169,63 g/mol
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,29 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004801
CAS-Nummer: 2740-81-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6598 to 1.6630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %